Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18129.1200 8.18129.1800
8.18129.1200EA 0 EUR
8.18129.1200 8.18129.1800
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle
Formule: C₄H₉F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 77 °C (1013 hPa)
Densité: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000406
Numéro CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Indice Merck: 12,09849
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 222.26 g/mol
Boiling Point 35 - 37 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C DIN 51755 Part 1
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 405 °C DIN 51794