Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 27607-77-8
Molecular Formula: (CH3)3SiSO3CF3
Formula Weight: 222.26
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3600
Boiling Point: 39-40°/12mm
Beilstein Reference: 1868911
Merck Reference: 14,9719
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000406
Formule:
C₄H₉F₃O₃SSi Poids moléculaire: 222.26 g/mol Point d'ébullition: 39…40 °C (12 mmHg) Densité: 1.225 Point éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000406 Numéro CAS: 27607-77-8 EINECS: 248-565-4 ADR: 3 III Indice Merck: 12,09849 |