Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
209440100 209440500 209442500
ACRO209440100EA 64.2 EUR
ACRO209440100 ACRO209440500 ACRO209442500
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle 99%
Trifluoromethanesulfonate de triméthylsilyle
Formule: C₄H₉F₃O₃SSi
Poids moléculaire: 222.26 g/mol
Point d'ébullition: 77
Densité: 1.225 g/cm³
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000406
Numéro CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,09849
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3600 to 1.3620 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %