Imprimer
VWR®, Charlottes avec visière
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8908EA 93.1 EUR
113-8908 113-8909
VWR®, Charlottes avec visière
Vêtements à usage unique
Ces charlottes à visière à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Disponibles en blanc ou bleu
Poids : 10 g/m² (charlotte), 100 g/m² (visière)
Cdt: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.