Imprimer
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B21774.06 B21774.14 B21774.22
B21774.06EA 91.2 EUR
B21774.06 B21774.14 B21774.22
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle ≥98%
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 421-83-0 Molecular Formula: CF3SO2Cl Formula Weight: 168.52 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.3340 Odour: Pungent Boiling Point: 32° Beilstein Reference: 1812016 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007451
Formule: CClF₃O₂S
Point d'ébullition: 32 °C
Densité: 1,593
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007451
Numéro CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II