Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04515.0025 8.04515.0100 8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA 92.6 EUR
MERC8.04515.0025 MERC8.04515.0100 MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol pour la synthèse
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
Point d'ébullition: 59,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,09598