Imprimer
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
293410100 293410500
ACRO293410100EA 284 EUR
ACRO293410100 ACRO293410500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.9% pour la spectroscopie
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
Point d'ébullition: 59 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,596 g/cm³
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Indice Merck: 13,09598
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
GC ≥99.85 %
UV at 240 nm A: ≤0.009
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %