Anhydride trifluoroacetique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 407-25-0
Molecular Formula: C4F6O3
Formula Weight: 210.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.2690
Melting Point: -65°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 746197
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000416
Formule:
C₄F₆O₃ Point d'ébullition: 39…40 °C Point de fusion: –65 °C Densité: 1,503 |
Numéro MDL:
MFCD00000416 Numéro CAS: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |