Imprimer
Anhydride trifluoroacetique 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
147810250 147811000 147815000 147810025 147812501
ACRO147810250EA 54.5 EUR
ACRO147810250 ACRO147811000 ACRO147815000 ACRO147810025 ACRO147812501
Anhydride trifluoroacetique 99+%
Anhydride trifluoroacetique
Formule: C₄F₆O₃
Point d'ébullition: 39,1 °C (760 mmHg)
Densité: 1,51 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000416
Numéro CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm