Imprimer
Anhydride pentafluoropropionique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 339 EUR
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Anhydride pentafluoropropionique 98%
Anhydride pentafluoropropionique
Formule: C₆F₁₀O₃
Point d'ébullition: 69 °C
Densité: 1,57 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000429
Numéro CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %