Imprimer
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8850EA 44.3 EUR
113-8850 113-8851 113-8852 113-8856 113-8857 113-8858 113-8859 113-8860 113-8861 113-8853 113-8854 113-8855
VWR® Basic, Charlottes, élastique unique
Vêtements à usage unique
Ces charlottes plissées à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Élastique unique
  • Disponibles dans une gamme complète de couleurs
Poids : 10 g/m²
Cdt: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.