1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Purity: 98+%
CAS No.: 460-37-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2I
Formula Weight: 223.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1698182
MDL No.: MFCD00038531
Formule:
C₃H₄F₃I Poids moléculaire: 223.96 g/mol Point d'ébullition: 89…90 °C Densité: 1.911 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038531 Numéro CAS: 460-37-7 |