1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Purity: 96%
CAS No.: 374-98-1
Molecular Formula: C4H2F7I
Formula Weight: 309.95
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3625
Boiling Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1761927
MDL No.: MFCD00013719
Formule:
C₄H₂F₇I Point d'ébullition: 91…92 °C Densité: 2,054 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013719 Numéro CAS: 374-98-1 EINECS: 206-779-5 |