Imprimer
Acide tétrafluorosuccinique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B20462.03 B20462.06
B20462.03EA 31.3 EUR
B20462.03 B20462.06
Acide tétrafluorosuccinique ≥97%
Acide tétrafluorosuccinique
Purity: 97% CAS No.: 377-38-8 Molecular Formula: C4H2F4O4 Formula Weight: 190.05 Melting Point: ca 115° Boiling Point: 150°/15mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042430
Formule: C₄H₂F₄O₄
Point d'ébullition: 150 °C (15 mmHg)
Point de fusion: ∼ 115 °C
Densité: 1,400
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042430
Numéro CAS: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III