Acide 2,2-difluorosuccinique ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,α-Difluorosuccinic acid, 2,2-Difluoro-1,4-butanedioic acid
Purity: 94%
CAS No.: 665-31-6
Molecular Formula: C4H4F2O4
Formula Weight: 154.07
Flash Point:
Formule:
C₄H₄F₂O₄ Poids moléculaire: 154.07 g/mol Point d'ébullition: 268 Point de fusion: 139…144 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040970 Numéro CAS: 665-31-6 EINECS: 211-558-1 UN: 3261 ADR: 8 III |