Imprimer
Trifluoroacétate de thallium (III) tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
420760250 420761000
ACRO420760250EA 287 EUR
ACRO420760250 ACRO420761000
Trifluoroacétate de thallium (III) tech.
Trifluoroacétate de thallium (III)
Formule: C₆F₉O₆Tl
Point d'ébullition: 160 °C (1,5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000414
Numéro CAS: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %