Imprimer
Acide trifluoroacétique ≥99.5% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14365.0B A14365.18 A14365.30
A14365.0BEA 565 EUR
A14365.0B A14365.18 A14365.30
Acide trifluoroacétique ≥99.5% pour biochimie
Acide trifluoroacétique
Purity: 99.5+% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: CF3CO2H Formula Weight: 114.02 Refractive Index: 1.2840 Odour: Pungent Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72…73 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,480
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Indice Merck: 14,9681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM