Imprimer
Acide pentafluoropropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Perfluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Perfluoropropanoic acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20956.0010 8.20956.0050
8.20956.0010EA 75 EUR
8.20956.0010 8.20956.0050
Acide pentafluoropropionique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide pentafluoropropionique
Formule: C₃HF₅O₂
Poids moléculaire: 164.03 g/mol
Point d'ébullition: 96
Densité: 1.561 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004170
Numéro CAS: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.03 g/mol
Boiling Point 96 - 97 °C (984 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (25 °C)
Refractive Index 1.2838 (25 °C, 589 nm)
Density 1.57 g/cm3 (20 °C)