Imprimer
Acide heptafluorobutyrique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
52411-5ML-F 52411-25ML-F
52411-5ML-FEA 49.8 EUR
52411-5ML-F 52411-25ML-F
Acide heptafluorobutyrique, Supelco®
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
Poids moléculaire: 214.04 g/mol
Point d'ébullition: 121
Point de fusion: –17.5 °C
Densité: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501afc7dcddf2c57d0707b9e9b3e78454e64b58b&vid=ff9f462ce2d2fc1c55f667e4e1dd221218758ae7&prid=web&clid=SAPDAM