Acide heptafluorobutyrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄HF₇O₂ Poids moléculaire: 214.04 g/mol Point d'ébullition: 121 Point de fusion: –17.5 °C Densité: 1.764 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004171 Numéro CAS: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8 III |