Imprimer
Acide heptafluorobutyrique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14907.14 A14907.22 A14907.36
A14907.14EA 77.1 EUR
A14907.14 A14907.22 A14907.36
Acide heptafluorobutyrique ≥99%
Acide heptafluorobutyrique
Purity: 99% CAS No.: 375-22-4 Molecular Formula: C4HF7O2 Formula Weight: 214.04 Flash Point: None Refractive Index: 1.300 Odour: Unpleasant Melting Point: -18° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1426882 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004171
Formule: C₄HF₇O₂
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,648
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II