Trifluoroacétate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 431-47-0
Molecular Formula: CF3CO2CH3
Formula Weight: 128.05
Flash Point: -18°(-0.4°F)
Refractive Index: 1.2900
Odour: Pungent
Melting Point: -78°
Boiling Point: 43-44°
Beilstein Reference: 1756070
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000417
Formule:
C₃H₃F₃O₂ Point d'ébullition: 43…44 °C Point de fusion: –78 °C Densité: 1,283 Point éclair: –18 °C (–0,4 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000417 Numéro CAS: 431-47-0 EINECS: 207-074-5 UN: 2924 ADR: 3,II |