Imprimer
Trifluoroacétate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 116 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Trifluoroacétate de méthyle 99%
Trifluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,273 g/cm³
Point éclair: –7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000417
Numéro CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %