Imprimer
Trifluoroacétate d'éthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B A11520.18 A11520.30
A11520.0BEA 837 EUR
A11520.0B A11520.18 A11520.30
Trifluoroacétate d'éthyle ≥99%
Trifluoroacétate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 383-63-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.3070 Odour: Sweet Melting Point: -78° Boiling Point: 60-62° Beilstein Reference: 1761411 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000419
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 60…62 °C
Point de fusion: < –78 °C
Densité: 1,192
Point éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000419
Numéro CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II