Imprimer
Trifluoroacétate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trifluoroacetic ethyl ester
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 58.7 EUR
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Trifluoroacétate d'éthyle 99%
Trifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 60…62 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,194 g/cm³
Point éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000419
Numéro CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %