Imprimer
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-(Trifluorométhyl)phényl)acétamide
A12789.06 A12789.14
A12789.06EA 80.1 EUR
A12789.06 A12789.14
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide ≥98%
4'-(Trifluorométhyl)acétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 349-97-3 Molecular Formula: C9H8F3NO Formula Weight: 203.16 Odour: Odourless Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 2106965 MDL No.: MFCD00013562
Formule: C₉H₈F₃NO
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013562
Numéro CAS: 349-97-3
EINECS: 206-495-1