Imprimer
Thiourée ≥99% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiocarbamide
36609.18 36609.30 36609.A1
36609.18EA 54.2 EUR
36609.18 36609.30 36609.A1
Thiourée ≥99% ACS
Thiourée
Purity: 99% min. CAS No.: 62-56-6 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Physical Form: Crystalline Density: 1.405 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 605327 Merck Reference: 14,9367 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008067
Reagent for organic synthesis
Formule: NH₂CSNH₂
Poids moléculaire: 76.12 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Densité: 1.405
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,9367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM