Imprimer
Thiourée 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiocarbamide
138910010 138915000 138910050
ACRO138910010EA 145 EUR
ACRO138910010 ACRO138915000 ACRO138910050
Thiourée 99%, très pur
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
Poids moléculaire: 76.12 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 177 °C
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %