Imprimer
Thioacétamide ACS, Reag. Ph. Eur., GR pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08170.0050 1.08170.0250
1.08170.0050EA 184 EUR
1.08170.0050 1.08170.0250
Thioacétamide ACS, Reag. Ph. Eur., GR pour analyses, Supelco®
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Indice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %