Imprimer
Thioacétamide ≥99.0%, poudre cristalline ACS
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0215258780 0215258790 0215258725
ICNA0215258780EA 124 EUR
ICNA0215258780 ICNA0215258790 ICNA0215258725
Thioacétamide ≥99.0%, poudre cristalline ACS
Thioacétamide
Thioacetamide is a hepatotoxin and a carcinogen. Thioacetamide is also an additive in enantioselective reduction of β-keto esters with immobilized bakers yeast.
Thioacetamide is a source of hydrogen sulphide in qualitative analysis. It is a potent hepatotoxicant.
Formule: CH₃CSNH₂
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Indice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay >99,0%
Melting Point 111 - 114°C
Residue on Ignition <0,05%
Clarity of a 2% Solution Passes test