Imprimer
Thioacétamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethanethioamide
A12926.14 A12926.22 A12926.36
A12926.14EA 40.5 EUR
A12926.14 A12926.22 A12926.36
Thioacétamide ≥98%
Thioacétamide
Purity: 98% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: C2H5NS Formula Weight: 75.13 Melting Point: 110-114° Solubility: Soluble in water, ethanol Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Formule: CH₃CSNH₂
Poids moléculaire: 75.13 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Indice Merck: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM