Imprimer
Thioacétamide ≥99% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
30638.09 30638.18 30638.30
30638.09EA 54.9 EUR
30638.09 30638.18 30638.30
Thioacétamide ≥99% ACS
Thioacétamide
Purity: 99% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: CH3CSNH2 Formula Weight: 75.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Formule: CH₃CSNH₂
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Indice Merck: 14,9319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM