Imprimer
EDTA, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.08452.0250 1.08452.1000
1.08452.0250EA 108 EUR
1.08452.0250 1.08452.1000
EDTA, Supelco®
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Poids moléculaire: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: 220
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Indice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 220 °C (decomposition)
Molar Mass 292.24 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C DIN 51758
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry)
Ignition Point 200 °C