Imprimer
Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (par analyse complexométrique) ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
1.08417.0100EA 82 EUR
1.08417.0100 1.08417.0250 1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (par analyse complexométrique) ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Poids moléculaire: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: 220
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Indice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) 99.4 - 100.6 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Appearance White to almost white, fine crystalline to crystalline powder.
in ammonia insoluble components ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 5 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤ 0.1 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.2 %