EDTA acide libre ≥99.5%, Ultrapure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Poids moléculaire: 292.25 g/mol Point d'ébullition: 614 Point de fusion: 220 °C Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003541 Numéro CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Indice Merck: 13,03546 |
|
Résultats des tests de spécification
DNase | none detected |
Métaux lourds (en Pb) | ≤0.001% |
Insolubles (5%, 1N NaOH) | Passe |
Iron | ≤0.005% |
Magnésium | ≤0.0005% |
Nitrilotriacetic Acid | ≤0.1% |
pH (5%,Eau) @25°C | 2.5 – 3.5 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99.5% |
Residus aprés combustion | ≤0.2% |
RNase | none detected |