EDTA ≥99.4% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
Purity: 99.4+%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Chelating agent
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Poids moléculaire: 292.25 g/mol Point d'ébullition: 614 Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.) Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003541 Numéro CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Indice Merck: 14,3517 |