EDTA 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Point d'ébullition: 614 °C (1013 hPa) Point de fusion: 220 °C (déc.) Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003541 Numéro CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Indice Merck: 13,03546 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 237 to 245 °C |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
pH | (sat. soln. in water) Approx. 2 to 3 |
Nitrate (NO3) | ≤0.5 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤2 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Mercury (Hg) | ≤5 ppb |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤2 ppm (as SO2) |