Imprimer
di-Ammonium hydrogénocitrate 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
21246.238EA 133 EUR
21246.238 21246.290 21246.460
di-Ammonium hydrogénocitrate 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Ph. Eur., ACS pour analyses
di-Ammonium hydrogénocitrate
Formule: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densité: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013068
Numéro CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Indice Merck: 13,00513
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm