di-Ammonium hydrogénocitrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Citrate de diammonium, Hydrogéno-2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de diammonium
Purity: 99+%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formule:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Poids moléculaire: 226.19 g/mol Densité: 1.48 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013068 Numéro CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Indice Merck: 13,00513 |