Imprimer
tri-Sodium citrate 99.8% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
327160010 327160050 327162500
ACRO327160010EA 137 EUR
ACRO327160010 ACRO327160050 ACRO327162500
tri-Sodium citrate 99.8% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
tri-Sodium citrate
Formule: C₆H₅Na₃O₇·xH₂O
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150032
Numéro CAS: 114456-61-0
EINECS: 200-675-3
Indice Merck: 12,08746
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.75 % (on dry substance)
Loss on drying 12 % to 13 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
pH 7 to 9 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm