Imprimer
tri-Potassium citrate monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
33222.36 33222.A3
33222.36EA 47.5 EUR
33222.36 33222.A3
tri-Potassium citrate monohydraté ≥99%
tri-Potassium citrate monohydraté
Purity: 99+% CAS No.: 6100-05-6 Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O Formula Weight: 324.42 (306.41anhy) Physical Form: Granular Density: 1.98 Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water and glycerol. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7623 MDL No.: MFCD00150442
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Poids moléculaire: 324.41 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 1.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Indice Merck: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM