di-Sodium oxalate 98.5%, extra_pure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalate de disodium
Formule:
Na₂C₂O₄ Poids moléculaire: 134 g/mol Point de fusion: 250…270 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012465 Numéro CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Indice Merck: 13,08723 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Loss on drying | ≤0.1 % (105°C, 2 h) |
Titration with KMnO4 | ≥98.0 % |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |