di-Potassium oxalate monohydraté 98.5-101.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalate de dipotassium monohydraté, Potassium oxalate monohydraté, Acide oxalique sel de potassium monohydraté
Purity: 98.8-101.0%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: C2K2O4.H2O
Formula Weight: 184.23 (166.22anhy)
Physical Form: Granular/powder
Density: 2.13
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formule:
(COOK)₂·H₂O Poids moléculaire: 184.23 g/mol Point de fusion: >300 °C Densité: 2.13 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150033 Numéro CAS: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,7651 |