Imprimer
di-Potassium oxalate monohydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate de dipotassium monohydraté, Potassium oxalate monohydraté, Acide oxalique sel de potassium monohydraté
207715000 207710025
ACRO207715000EA 99.6 EUR
ACRO207715000 ACRO207710025
di-Potassium oxalate monohydraté 99+% pour analyses
di-Potassium oxalate monohydraté
Formule: (COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 356 °C
Densité: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150033
Numéro CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,07820
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
pH 7 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm