Imprimer
Acide oxalique 10%
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthane dioïque
MC310504.2000 MC310504.5000
PRLSMC310504.2000EA 80.1 EUR
PRLSMC310504.2000 PRLSMC310504.5000
Acide oxalique 10%
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Poids moléculaire: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Point de fusion: 99…100 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,06980