Imprimer
Acide oxalique, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthane dioïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
8.16144.0050EA 49.6 EUR
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
Acide oxalique, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Poids moléculaire: 90.04 g/mol
Point d'ébullition: 365
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
Indice Merck: 13,06980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material