Imprimer
Acide azélaïque ≥90% (par GC), grade Technique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9020 8.20116.9025
8.20116.0100EA 34.8 EUR
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9020 8.20116.9025
Acide azélaïque ≥90% (par GC), grade Technique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide azélaïque
Formule: C₉H₁₆O₄
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point d'ébullition: 371
Point de fusion: 106
Densité: 1.0287 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 215
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Indice Merck: 13,00908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH