Imprimer
Acide azélaïque tech. 80%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A17271.0E A17271.36
A17271.0EEA 138 EUR
A17271.0E A17271.36
Acide azélaïque tech. 80%, grade Technique
Acide azélaïque
Purity: 80% CAS No.: 123-99-9 Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH Formula Weight: 188.22 Flash Point: 215°(419°F) Melting Point: ca 102° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1101094 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00004432
Formule: C₉H₁₆O₄
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (100 mmHg)
Point de fusion: ∼ 102 °C
Densité: 1.225
Point éclair: 215 °C (419 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Indice Merck: 14,905