Imprimer
Acide azélaïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 44.1 EUR
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Acide azélaïque 98%
Acide azélaïque
Formule: C₉H₁₆O₄
Poids moléculaire: 188.22 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (20hPa)
Point de fusion: 98…103 °C
Point éclair: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004432
Numéro CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Indice Merck: 13,00908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %