Imprimer
Suberate de diéthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14735.18 A14735.30 A14735.36
A14735.18EA 132 EUR
A14735.18 A14735.30 A14735.36
Suberate de diéthyle ≥99%
Suberate de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 2050-23-9 Molecular Formula: C12H22O4 Formula Weight: 230.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 282-283° Beilstein Reference: 1785500 MDL No.: MFCD00009217
Formule: C₁₂H₂₂O₄
Point d'ébullition: 282…283 °C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0,980
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009217
Numéro CAS: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4